Få mere at vide
Benzhydryl 2-(3-benzyl-7-oxo-4-thia-2,6-diazabicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-yl)-3-morpholinobut-2-enoate (E/Z mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzhydryl 2-(3-benzyl-7-oxo-4-thia-2,6-diazabicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-yl)-3-morpholinobut-2-enoate (E/Z mixture) |
| CAS | 144607-05-6 |
| Molekylær formel | C32H31N3O4S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H31N3O4S/c1-22(34-17-19-38-20-18-34)28(32(37)39-29(24-13-7-3-8-14-24)25-15-9-4-10-16-25)35-30(36)27-31(35)40-26(33-27)21-23-11-5-2-6-12-23/h2-16,27,29,31H,17-21H2,1H3 |
| SMIL | O=C(OC(C=1C=CC=CC1)C=2C=CC=CC2)C(=C(N3CCOCC3)C)N4C(=O)C5N=C(SC45)CC=6C=CC=CC6 |
| IUPAC navn | benzhydryl 2-(3-benzyl-7-oxo-4-thia-2,6-diazabicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-yl)-3-morpholin-4-ylbut-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 553.67 |