Få mere at vide
Benzhydrol (Diphenylmethanol), LoGiCal
Artikelnummer. 30461493
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461493 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461493 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0490.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylmethanol
CAS 91-01-0
Analyt- eller komponentnavne Diphenylmethanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H12 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyclizine Hydrochloride Imp. B (EP), Cyclizine Imp. B (EP), Dimenhydrinate Imp. I (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. D (EP), Diphenhydramine Imp. D (EP), Ebastine Imp. A (EP), Diphenylmethanol, Benzhydrol, Cyclizine Hydrochloride Impurity B, Dimenhydrinate Impurity I, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity D, Ebastine Impurity A, Cyclizine Impurity B, Diphenhydramine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Løsningstype Fedt
SMIL OC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn diphenylmethanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 184.23
Mængde 10 mg
Formel vægt 184,0888 g/mol