missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzhydrol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzhydrol-d5 |
| CAS | 95450-78-5 |
| Molekylær formel | C13 D5 H7 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzene-2,3,4,5,6-d5-methanol, α-phenyl- (ACI), Benzene-d5-methanol, α-phenyl- (9CI), Benzhydrol-2,3,4,5,6-d5 (6CI), α-Phenylbenzene-2,3,4,5,6-d5-methanol (ACI), (2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)-phenylmethanol, Phenyl(phenyl-d5)methanol, Benzhydrol-d5, Diphenyl-d5-methyl Alcohol (phenyl-d5), Diphenylmethanol-D5 (phenyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/i1D,3D,4D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)c2ccccc2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-phenylmethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.265 |
| Formel vægt | 189.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?