missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzhydrol-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzhydrol-d10 |
| CAS | 74563-01-2 |
| Molekylær formel | C13H2D10O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | alpha-Phenylbenzenemethanol-d10, Benzhydryl Alcohol-d10, Benzohydrol-d10, Diphenylcarbinol-d10, Diphenylmethanol, -d10 Diphenylmethyl Alcohol-d10, Hydroxydiphenylmethane-d10, NSC 32150-d10, alpha-Phenylbenzenemethanol-d10, alpha-Phenylbenzyl Alcohol-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | bis(phenyl-d5)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.3 |
| Formel vægt | 194.1516 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?