Få mere at vide
Benzhydrazid, 98%
Artikelnummer. 11424983
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424983 500 g 500g
11314599 25 g 25g
11414983 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424983 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12268.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 613-94-5 | C7H8N2O | 136,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-94-5
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00007596
InChI nøgle WARCRYXKINZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylhydrazine, benzhydrazide, benzoic hydrazide, benzoyl hydrazine, benzoic acid, hydrazide, benzoic acid hydrazide, benzohydrazine, benzoylhydrazide, benzoyl hydrazide, hydrazine, benzoyl
PubChem CID 11955
ChEBI CHEBI:38454
IUPAC navn benzohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzhydrazide
Smeltepunkt 113 °C til 117 °C
Mængde 500 g
Beilstein 471797
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%