Få mere at vide
Benzetimide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzetimide Hydrochloride |
| CAS | 5633-14-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C23H26N2O2 . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Phenyl-1'-(phenylmethyl)-[3,4'-bipiperidine]-2,6-dione Hydrochloride, 2-(1-Benzyl-4-piperidyl)-2-phenyl-glutarimide Monohydrochloride, 3-Phenyl-1'-(phenylmethyl)-[3,4'-bipiperidine]-2,6-dione Monohydrochloride, R 4929, Spasmentral |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O2.ClH/c26-21-11-14-23(22(27)24-21,19-9-5-2-6-10-19)20-12-15-25(16-13-20)17-18-7-3-1-4-8-18;/h1-10,20H,11-17H2,(H,24,26,27);1H |
| SMIL | Cl.O=C1CCC(C2CCN(Cc3ccccc3)CC2)(C(=O)N1)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 3-(1-benzylpiperidin-4-yl)-3-phenylpiperidine-2,6-dione;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.9 |
| Vis mere |