Få mere at vide
Benzethoniumchlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18032290
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18032290 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18032290 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1425.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Benzethoniumchlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzethonium Chloride
CAS 121-54-0
Analyt- eller komponentnavne Benzethonium Chloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C27 H42 N O2 . Cl
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzyldimethyl[2-[2-[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]benzenemethanaminium chloride, (Diisobutylphenoxyethoxyethyl)dimethylbenzylammonium chloride, 2-[2-[p-(Diisobutyl)phenoxy]ethoxy]ethyldimethylbenzylammonium chloride, Anti-Germ 77, Antiseptol, Antiseptol (quaternary compound), BZT, Bencetonium chloride, Benzethionium chloride, Benzethonium chloride, Benzetonium chloride, Benzyldimethyl[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, Benzyldimethyl[2-[2-[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, Diapp, Hyamine 1622, LonzaGuard, MED 81, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-(4-[1,1,3,3-tetramethylbutyl]phenoxyethoxyethyl)ammonium chloride, Phemeride, Phemerol, Phemerol chloride, Phemithyn, Polymine D, Quatrachlor, Solamin, [2-[2-(4-Diisobutylphenoxy)ethoxy]ethyl]dimethylbenzylammonium chloride, p-tert-Octylphenoxyethoxyethyldimethylbenzylammonium chloride
InChI formel InChI=1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
IUPAC navn benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 448.08
Mængde 250 mg
Formel vægt 447,2904 g/mol