Få mere at vide
Benzethoniumchlorid, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558404 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15558404 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15558404 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7170.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Laboratoriereagens
  • Titer: 0,0039 - 0,0041 mol/L
Tekniske data
Emballage Glasflaske
CAS 121-54-0
Molekylær formel C27H42ClNO2
Koncentration 0,004 mol/L
MDL nummer MFCD00011742
Synonym Hyamine™ 1622
InChI nøgle UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC navn benzyldimethyl(2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethyl)azaniumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 448.09
Mængde 1 L