Få mere at vide
benzethoniumchlorid, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11414789 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414789 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11414789 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 3000900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00 DKK
    365.18 DKK / 1 L
    Spare 32.82 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
CAS 121-54-0
Molekylær formel C27H42ClNO2
Mængde 1 L
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
InChI nøgle UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Molekylvægt (g/mol) 448.09
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264