Få mere at vide
Benzensulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-09-9 |
| Molekylær formel | C6H5ClO2S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Benzene sulfochloride, Benzenesulfonic chloride, Benzenesulphonyl chloride, NSC 2864, Phenylsulfonyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMIL | ClS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzensulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.92 |