Få mere at vide
Benzensulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30328888
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30328888 50 g
1 options
Artikelnummer. 30328888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB19000050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonyl Chloride
CAS 98-09-9
Molekylær formel C6H5ClO2S
Mængde 50 g
Synonym Benzene sulfochloride, Benzenesulfonic chloride, Benzenesulphonyl chloride, NSC 2864, Phenylsulfonyl chloride
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMIL ClS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC navn benzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 176.92