Få mere at vide
Benzenesulfonyl Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12317213 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
250mL, Plastic Coated Glass bottle
Artikelnummer.
12317213 250mL, Plastic Coated Glass bottle
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12317213 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/1800/PB07
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Tekniske data
CAS 98-09-9
Smeltepunkt 14.5°C
Farve Colorless
Kogepunkt 251°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C6H5ClO2S
MDL nummer 7426
Mængde 250 mL
Formel vægt 176.62g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.