Få mere at vide
Benzensulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-62928 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastic drum
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10294760 250 mL Glasflaske 250ml
10776191 1 L Glasflaske 1 L
12153741 5 L Plastic drum 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10294760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148482500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 98-09-9 | C6H5ClO2S | 176.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-09-9
Molekylær formel C6H5ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 176.62
MDL nummer MFCD00007426
InChI nøgle CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
PubChem CID 7369
IUPAC navn benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonyl chloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 14.5°C
Tæthed 1.3840g/mL
Kogepunkt 251.0°C to 252.0°C
Flammepunkt 128°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5SO2Cl
Brydningsindeks 1.5508 to 1.5528
Mængde 250 mL
Beilstein 11,34
Fieser 01,46; 05,22; 14,27
Merck Index 15,1073
Specifik vægtfylde 1.384
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 176.62
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.