Få mere at vide
Benzensulfonylchlorid, 99%
Artikelnummer. 10776191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10776191 1 L Glasflaske 1 L
10294760 250 mL Glasflaske 250ml
12153741 5 L Plastiktromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10776191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148480010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 98-09-9 | C6H5ClO2S | 176,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-09-9
Molekylær formel C6H5ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 176.62
MDL nummer MFCD00007426
InChI nøgle CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
PubChem CID 7369
IUPAC navn benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonyl chloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 14,5 °C
Tæthed 1.3840g/mL
Kogepunkt 251,0 °C til 252,0 °C
Flammepunkt 128 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5SO2Cl
Brydningsindeks 1,5508 til 1,5528
Mængde 1 L
Beilstein 11,34
Fieser 01,46; 05,22; 14,27
Merck Index 15,1073
Specifik vægtfylde 1.384
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kan nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 176.62
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.