Få mere at vide
Benzensulfonylchlorid, 99%
Artikelnummer. 10294760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10294760 250 mL Glasflaske 250ml
10776191 1 L Glasflaske 1 L
12153741 5 L Plastiktromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10294760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148482500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.87 DKK
    294.65 DKK / 250ml
    Spare 32.22 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 98-09-9 | C6H5ClO2S | 176,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-09-9
Molekylær formel C6H5ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 176.62
MDL nummer MFCD00007426
InChI nøgle CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
PubChem CID 7369
IUPAC navn benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonyl chloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 14,5 °C
Tæthed 1.3840g/mL
Kogepunkt 251,0 °C til 252,0 °C
Flammepunkt 128 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5SO2Cl
Brydningsindeks 1,5508 til 1,5528
Mængde 250 mL
Beilstein 11,34
Fieser 01,46; 05,22; 14,27
Merck Index 15,1073
Specifik vægtfylde 1.384
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kan nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 176.62
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske