Få mere at vide
Benzenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11439822
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439822 1000 g 1000g
11449822 250 g 250g
11459822 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11439822 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10849.0B
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 98-09-9 | C6H5ClO2S | 176.614 g/mol
Benzensulfonylchlorid reagerer med Grignard-reagenser og danner oxindoler fra N-usubstituerede indoler. Det er meget brugt til at kontrollere analysen af thiamin i forskellige fødevareprodukter. Det er involveret i syntesen af alfa-disulfoner, sulfonamider og sulfoantestere som precursor. Det er et derivatiseringsreagens til bestemmelse af forskellige aminer i spildevand og overfladevand på sub-ppb-niveau ved gaskromatografi-massespektrometri. Det er almindeligt reagens, der bruges i Hinsberg-testen til at påvise og skelne typen af aminer som primære, sekundære og tertiære aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzensulfonylchlorid reagerer med Grignard-reagenser og danner oxindoler fra N-usubstituerede indoler. Det er meget brugt til at kontrollere analysen af thiamin i forskellige fødevareprodukter. Det er involveret i syntesen af alfa-disulfoner, sulfonamider og sulfoantestere som precursor. Det er et derivatiseringsreagens til bestemmelse af forskellige aminer i spildevand og overfladevand på sub-ppb-niveau ved gaskromatografi-massespektrometri. Det er almindeligt reagens, der bruges i Hinsberg-testen til at påvise og skelne typen af aminer som primære, sekundære og tertiære aminer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i æter og alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand, stærke oxidationsmidler, stærke baser, methylformamid og dimethylsulfoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-09-9
Molekylær formel C6H5ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 176.614
MDL nummer MFCD00007426
InChI nøgle CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
PubChem CID 7369
IUPAC navn benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 14°C to 15°C
Tæthed 1.377
Kogepunkt 252°C
Flammepunkt 132°C (270°F)
Lugt Irritating
Brydningsindeks 1.5525
Mængde 1000 g
FN nummer UN2225
Beilstein 606926
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,1072
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in ether and alcohol.
Formel vægt 176.62
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonyl chloride