Få mere at vide
Benzenesulfonic acid, tech. ca 75% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11375639
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375639 5000 mL 5 L
11339635 250 mL 250ml
11349635 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19077.0J
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-11-3 | C6H6O3S | 158.171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-11-3
Molekylær formel C6H6O3S
Molekylvægt (g/mol) 158.171
MDL nummer MFCD00011689
InChI nøgle SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
PubChem CID 7371
ChEBI CHEBI:64455
IUPAC navn benzensulfonsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonic acid
Tæthed 1.3
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5000 mL
FN nummer UN2586
Beilstein 742513
Merck Index 14,1070
Formel vægt 158.18
Grad Teknisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈75% w/w aq. soln.