Få mere at vide
Benzenesulfonic acid, sodium salt, 98%
Artikelnummer. 10732012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastic drum
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10732012 25 g Glasflaske 25g
10381481 100 g Glasflaske 100g
13237059 500 g Glasflaske 500g
13217059 2.5 kg Plastic drum 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10732012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401850250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 515-42-4 | C6H5NaO3S | 180.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 515-42-4
Molekylær formel C6H5NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00065179
InChI nøgle MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzenesulfonate, benzenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, sodium salt, dispersant gn, sodium phenylsulfonate, sodium benzenesulphonate, sodium benzene sulfonate, sodium benzene monosulfate, unii-k5rm14azhx, sodium benzene monosulfonate
PubChem CID 517327
IUPAC navn natrium; benzensulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonic acid, sodium salt
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 450.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 2% max. (105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel SO3NaC6H5
Mængde 25 g
Merck Index 15,1071
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless to almost colorless
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver