Få mere at vide
Benzensulfonsyre monohydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzenesulfonic Acid Monohydrate |
| CAS | 26158-00-9 |
| Molekylær formel | C6H8O4S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Benzenesulfonic Acid Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3S.H2O/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);1H2 |
| SMIL | O.OS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzensulfonsyre; Hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.19 |