Få mere at vide
Benzenesulfonic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
Benzenesulfonic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzenesulfonic Acid |
| CAS | 98-11-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzenesulfonic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H6 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzenesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9) |
| SMIL | OS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzenesulfonic acid |
| Vis mere |