Få mere at vide
Benzenesulfonic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17931376
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17931376 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17931376 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0383.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzenesulfonic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonic Acid
CAS 98-11-3
Analyt- eller komponentnavne Benzenesulfonic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H6 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzenesulfonic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
SMIL OS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC navn benzenesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 158.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 158.0038 g/mol