Få mere at vide
Benzenesulfonic acid isopropyl ester, 95%
Artikelnummer. 15491769
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491769 1 g 1g
15401779 5 g 5g
15411779 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64523.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6214-18-2 | C9H12O3S | 200.252 g/mol
En sulfonatester, der virker som en potentiel virkning i lægemiddelstoffers urenhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser En sulfonatester, der virker som en potentiel virkning i lægemiddelstoffers urenhed
.
Opløselighed Opløselig i chloroform og ethylacetat
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6214-18-2
Molekylær formel C9H12O3S
Molekylvægt (g/mol) 200.252
MDL nummer MFCD04038771
InChI nøgle YQZZXXKFKTWDPY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12441430
IUPAC navn propan-2-yl-benzensulfonat
SMIL CC(C)OS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonic acid isopropyl ester
Farve Farveløs til gul
Brydningsindeks 1.502
Mængde 1 g
Beilstein 1106314
Synonym isopropyl benzenesulfonate, isopropylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 1-methylethyl ester, benzenesulfonic acid isopropyl ester, isopropyl besylate, benzenesulfonic acid,1-methylethyl ester, benzenesulfonic acid 1-methylethyl ester
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formel vægt 200.25
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske