Få mere at vide
Benzensulfonsyre, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493117
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493117 500 g 500g
15483117 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16148.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-11-3 | C6H6O3S | 158.171 g/mol
Benzensulfonsyre forbruges hovedsageligt ved omdannelse til andre specialkemikalier. En række farmaceutiske lægemidler fremstilles som salte af benzensulfonsyre og er kendt som besylater eller besilater. Alkalimetalsaltet af benzensulfonsyre blev engang meget brugt til fremstilling af phenol. Det fungerer som en syrekatalysator til direkte esterificering af aminosyrer og peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzensulfonsyre forbruges hovedsageligt ved omdannelse til andre specialkemikalier. En række farmaceutiske lægemidler fremstilles som salte af benzensulfonsyre og er kendt som besylater eller besilater. Alkalimetalsaltet af benzensulfonsyre blev engang meget brugt til fremstilling af phenol. Det fungerer som en syrekatalysator til direkte esterificering af aminosyrer og peptider.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol. Lidt opløseligt i benzen. Uopløselig i ikke-polære opløsningsmidler.
Bemærkninger
Det er hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-11-3
Molekylær formel C6H6O3S
Molekylvægt (g/mol) 158.171
MDL nummer MFCD00011689
InChI nøgle SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
PubChem CID 7371
ChEBI CHEBI:64455
IUPAC navn benzensulfonsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonic acid
Smeltepunkt ∼45°C to 50°C
Tæthed 1.32
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 500 g
FN nummer UN2585
Beilstein 742513
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,1070
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in benzene. Insoluble in non-polar solvents.
Formel vægt 158.18
Procent renhed 94%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzenesulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonic acid