Få mere at vide
Benzenesulfonic acid, 90%, technical
Artikelnummer. 13486338 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
5g
5kg
Artikelnummer. 13486338
Brand: Thermo Scientific Acros 159020051
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-11-3 | C6H6O3S | 158.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-11-3, 7664-93-9
Molekylær formel C6H6O3S
Molekylvægt (g/mol) 158.17
MDL nummer MFCD00011689
InChI nøgle SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
PubChem CID 7371
ChEBI CHEBI:64455
IUPAC navn benzensulfonsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonic acid
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 45.0°C to 50.0°C
Farve Gul til Brun
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Plast tromle
Lineær formel C6H5SO3H
Mængde 5 kg
Beilstein 11,26
Merck Index 15,1071
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in benzene,insoluble in ether and carbon disulfide
Formel vægt 158.17
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Damp Crystalline Solid or Fused Mass