Få mere at vide
Benzenesulfonic acid, 90%, technical
Artikelnummer. 10076343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
5g
5kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10076343 25 g Glasflaske 25g
10406810 5 g Glass bottle 5g
10781355 100 g Glasflaske 100g
10187993 500 g Glasflaske 500g
10724651 1 kg Glasflaske 1kg
13486338 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10076343 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159020250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-11-3 | C6H6O3S | 158.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-11-3 , 7664-93-9
Molekylær formel C6H6O3S
Molekylvægt (g/mol) 158.17
MDL nummer MFCD00011689
InChI nøgle SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
PubChem CID 7371
ChEBI CHEBI:64455
IUPAC navn benzensulfonsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonic acid
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 45.0°C to 50.0°C
Farve Gul til Brun
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5SO3H
Mængde 25 g
Beilstein 11,26
Merck Index 15,1071
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in benzene,insoluble in ether and carbon disulfide
Formel vægt 158.17
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Damp Crystalline Solid or Fused Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzenesulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenolsulphonic acid