Få mere at vide
Benzenesulfinic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzenesulfinic Acid Sodium Salt |
| CAS | 873-55-2 |
| Molekylær formel | C6H5NaO2S |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | NSC 135147, NSC 30629, Sodium Benzenesulfinate, Sodium Phenylsulfinate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | sodium;benzenesulfinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 163.9908 |