Få mere at vide
Benzenesulfinic Acid Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30347640
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30347640 25 g
1 options
Artikelnummer. 30347640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB12060025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfinic Acid Sodium Salt
CAS 873-55-2
Molekylær formel C6H5NaO2S
Mængde 25 g
Synonym NSC 135147, NSC 30629, Sodium Benzenesulfinate, Sodium Phenylsulfinate
InChI formel InChI=1S/C6H6O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]S(=O)c1ccccc1
IUPAC navn sodium;benzenesulfinate
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Formel vægt 163.9908