Få mere at vide
Benzenesulfinic acid sodium salt, 98%
Artikelnummer. 11460053
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460053 25 g 25g
11470053 100 g 100g
11480053 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460053 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12118.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 873-55-2 | C6H5NaO2S | 164.154 g/mol
Det bruges som en polymer klæbende forstærkere, blødgørere til blødgjort og modificeret af polyamid, epoxyharpiks, phenolharpiks. Det er designet til fremstilling af fotografi, farmaceutisk, galvanisering industri, kan bruges som foto-reducerende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en polymer klæbemiddel forstærkere, blødgørere til plastificeret og modificeret af polyamid, epoxyharpiks, phenolharpiks. Det er designet til fremstilling af fotografi, farmaceutisk, galvanisering industri, kan bruges som foto-reducerende middel.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidanter. Opbevares et køligt, tørt sted i en tæt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-55-2
Molekylær formel C6H5NaO2S
Molekylvægt (g/mol) 164.154
MDL nummer MFCD00013135
InChI nøgle CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzenesulfinate, benzenesulfinic acid sodium salt, benzenesulfinic acid, sodium salt, sodium phenylsulfinate, sodium benzenesulphinate, sodium benzene sulfinate, sodiumphenylsulfinate, phso2na, benzenesulfinic acid, sodium salt 1:1, sodium phenylsulphinate
PubChem CID 2723840
IUPAC navn natrium; benzensulfinat
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfinic acid sodium salt
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Beilstein 3598405
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 164.16
Procent renhed 98%