Få mere at vide
Benzenesulfinic acid, sodium salt, 97%
Artikelnummer. 10786551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10786551 100 g 100g
10103160 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10786551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154051000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 873-55-2 | C6H5NaO2S | 164.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-55-2
Molekylær formel C6H5NaO2S
Molekylvægt (g/mol) 164.15
MDL nummer MFCD00013135
InChI nøgle CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzenesulfinate, benzenesulfinic acid sodium salt, benzenesulfinic acid, sodium salt, sodium phenylsulfinate, sodium benzenesulphinate, sodium benzene sulfinate, sodiumphenylsulfinate, phso2na, benzenesulfinic acid, sodium salt 1:1, sodium phenylsulphinate
PubChem CID 2723840
IUPAC navn natrium; benzensulfinat
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfinic acid, sodium salt
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5SO2Na
Mængde 100 g
Beilstein 11, 2
Fieser 06,526
Formel vægt 164.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller