Få mere at vide
Benzeneselenol, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31430011
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31430011 25 g
31416714 1 g
31425767 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31430011 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14772625g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzeneselenol
CAS 645-96-5
Molekylær formel C6H6Se
MDL nummer MFCD00000001
Mængde 25 g
SMIL [SeH]C1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 157.07
Procent renhed 98%