Få mere at vide
Benzeneruthenium(II)chlorid, dimer, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447067
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447067 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15447067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34138.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 37366-09-9 | C12H12Cl4Ru2 | 500.168 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzeneruthenium(II) chloride
Navn note dimer
CAS 37366-09-9
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Molekylær formel C12H12Cl4Ru2
MDL nummer MFCD00064686
Mængde 1 g
Synonym benzeneruthenium ii chloride dimer, dibenzenetetrachlorodiruthenium, bis benzene dichlororuthenium, benzene dichlororuthenium dimer, benzeneruthenium dichloride dimer, bis benzene tetrachlorodiruthenium, rucl2 benzene 2, dichloro benzene rutheniumdimer, benzene ruthenium cento chloride
InChI nøgle YGXMUPKIEHNBNQ-UHFFFAOYSA-J
SMIL C1=CC=CC=C1.C1=CC=CC=C1.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
IUPAC navn benzen; dichloruthenium
Molekylvægt (g/mol) 500.168
PubChem CID 10962144
Formel vægt 500.18
Procent renhed 97%