Få mere at vide
Benzeneruthenium(II) klorid, dimer, 97%
Artikelnummer. 10314742 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10314742 1 g Glasflaske 1g
10212382 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10314742 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367480010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 37366-09-9 | C12H12Cl4Ru2 | 500,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37366-09-9
Molekylær formel C12H12Cl4Ru2
Molekylvægt (g/mol) 500.18
MDL nummer MFCD00064686
InChI nøgle YGXMUPKIEHNBNQ-UHFFFAOYSA-J
Synonym benzeneruthenium ii chloride dimer, dibenzenetetrachlorodiruthenium, bis benzene dichlororuthenium, benzene dichlororuthenium dimer, benzeneruthenium dichloride dimer, bis benzene tetrachlorodiruthenium, rucl2 benzene 2, dichloro benzene rutheniumdimer, benzene ruthenium cento chloride
PubChem CID 10962144
IUPAC navn benzen; dichloruthenium
SMIL C1=CC=CC=C1.C1=CC=CC=C1.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzeneruthenium(II) chloride, dimer
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 249,0 °C
Farve Grå
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Fieser 07,109; 09,167; 11,182; 14,136; 15,135; 16,130
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 500.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Drejespåner
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzeneruthenium(II) chloride, dimer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.