Få mere at vide
MedChemExpress Benzenepentacarboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1585-40-6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.16 g/mol |
| Mængde | 500 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opbevaringskrav | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 48 mg/mL (160.99 mM) |
| Synonym | Pentacarboxybenzene |
| Produkttype | Dye Reagents |