Få mere at vide
Benzenbutansyre Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30343731
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30343731 5 g
1 options
Artikelnummer. 30343731 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1852905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenebutanoic Acid Ethyl Ester
CAS 10031-93-3
Molekylær formel C12H16O2
Mængde 5 g
Synonym Ethyl 4-phenylbutanoate, Ethyl 4-phenylbutyrate, NSC 163318
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-2-14-12(13)10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CCCc1ccccc1
IUPAC navn ethyl 4-phenylbutanoat
Molekylvægt (g/mol) 192.25
Formel vægt 192.115