Få mere at vide
Bensenboronsyre, 98+%
Artikelnummer. 11442397
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442397 250 g 250g
11422397 10 g 10g
11432397 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14257.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-80-6 | C6H7BO2 | 121,93 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Benzenboronsyre anvendes i vid udstrækning i forskellige krydskoblingsreaktioner, f.eks. Mizoroki-Heck og Suzuki-Miyaura-koblingsreaktioner osv. Den tjener som receptor for kulhydrater, antimikrobielle midler og enzymhæmmere i biologiske reaktioner. Det virker som et reagens i palladium-katalyseret stereoselektiv Heck-type reaktion og som en katalysator i Ni(II) tangkompleks og Pd(II) pyridoxal hydrazon metallacykler. Den bruges også som en sensor til neutronindfangningsterapi til cancer, transmembrantransport og biokonjugering og mærkning af proteiner og celleoverflade.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Undgå fugtpåvirkning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-80-6
Molekylær formel C6H7BO2
Molekylvægt (g/mol) 121.93
MDL nummer MFCD00002103
InChI nøgle HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2
PubChem CID 66827
ChEBI CHEBI:44923
IUPAC navn phenylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzeneboronic acid
Smeltepunkt 214°C to 219°C
Mængde 250 g
Beilstein 970972
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,1068
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 121.93
Procent renhed ≥98%