Få mere at vide
Benzeneazomalononitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzeneazomalononitrile |
| CAS | 6017-21-6 |
| Molekylær formel | C9 H6 N4 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N4/c10-6-9(7-11)13-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H/b13-12+ |
| SMIL | N#CC(N=Nc1ccccc1)C#N |
| IUPAC navn | 2-[(E)-phenyldiazenyl]propanedinitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.17 |
| Formel vægt | 170.0592 |