Få mere at vide
Benzeneacetonitrile, TRC
Artikelnummer. 30341133
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30341133 1 g
1 options
Artikelnummer. 30341133 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1887901G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylacetonitrile
CAS 140-29-4
Molekylær formel C8 H7 N
Mængde 1 g
Synonym Acetonitrile, phenyl- (6CI,7CI,8CI), (Cyanomethyl)benzene, 2-Phenylacetonitrile, 2-Phenylethanenitrile, Benzeneethanenitrile, Benzyl cyanide, Benzyl nitrile, NSC 118418, NSC 3407, Phenacetonitrile, Phenylacetonitrile, α-Cyanotoluene, α-Phenylacetonitrile, α-Tolunitrile, ω-Cyanotoluene
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
SMIL N#CCc1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylacetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Formel vægt 117.0578