Få mere at vide
Benzeneacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylacetonitrile |
| CAS | 140-29-4 |
| Molekylær formel | C8 H7 N |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Acetonitrile, phenyl- (6CI,7CI,8CI), (Cyanomethyl)benzene, 2-Phenylacetonitrile, 2-Phenylethanenitrile, Benzeneethanenitrile, Benzyl cyanide, Benzyl nitrile, NSC 118418, NSC 3407, Phenacetonitrile, Phenylacetonitrile, α-Cyanotoluene, α-Phenylacetonitrile, α-Tolunitrile, ω-Cyanotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2 |
| SMIL | N#CCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-phenylacetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vægt | 117.0578 |