Få mere at vide
Benzene 30 μg/mL in N,N-Dimethylacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzene |
| CAS | 71-43-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H6 |
| Koncentration | 30 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzene, 1,3,5-Cyclohexatriene, Benzol, Benzole, Coal naphtha, Cyclohexatriene, NSC 67315, Phene, Phenyl hydride, Pyrobenzol, Pyrobenzole, [6]Annulene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H |
| SMIL | c1ccccc1 |
| Vis mere |