Få mere at vide
Benzene 30 μg/mL in N,N-Dimethylacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319274
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319274 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319274 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10535000DA30
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzene
CAS 71-43-2
Analyt- eller komponentnavne Benzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H6
Koncentration 30 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzene, 1,3,5-Cyclohexatriene, Benzol, Benzole, Coal naphtha, Cyclohexatriene, NSC 67315, Phene, Phenyl hydride, Pyrobenzol, Pyrobenzole, [6]Annulene
InChI formel InChI=1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
SMIL c1ccccc1
IUPAC navn benzene
Opløsningsmiddel eller Matrix N,N-Dimethylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 78.11
Mængde 1 ml
Formel vægt 78.047 g/mol