Få mere at vide
Benzene-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzene 13C6 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 84.0671 |