Få mere at vide
Benzen-1,4-dithiocarboxamid, 97%
Artikelnummer. 15458337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458337 5 g 5g
15448337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15458337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51857.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13363-51-4 | C8H8N2S2 | 196,286 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13363-51-4
Molekylær formel C8H8N2S2
Molekylvægt (g/mol) 196.286
MDL nummer MFCD00046866
InChI nøgle USHPIZCRGQUHGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene-1,4-dithiocarboxamide, 1,4-benzenedicarbothioamide, benzene-1,4-bis carbothioamide
PubChem CID 2795175
IUPAC navn benzen-1,4-dicarbothioamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzene-1,4-dithiocarboxamide
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 196.28
Procent renhed 97%