Få mere at vide
Benzen-1,4-diol (Hydroquinon), Mikromol™
Artikelnummer. 17982966
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17982966 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17982966 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0632.010250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Benzen-1,4-diol (Hydroquinon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroquinone
CAS 123-31-9
Analyt- eller komponentnavne Hydroquinone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Calcium Dobesilate Monohydrate Imp. A (EP), Dobesilate Imp. A (EP), Hydroquinone, 1,4-Benzoquinol, 1,4-Dihydroxybenzene, 1,4-Phenylenediol, 1,4-p-Benzenediol, 4-Hydroxyphenol, Aida, Arctuvin, BQ(H), Benzohydroquinone, Benzoquinol, Black & White Bleaching Cream, Diak 5, Dihydroquinone, Eldopacque, Eldopaque, Eldopaque Forte, Eldoquin, Eldoquin Forte, HE 5, Hydroquinol, NSC 9247, Phiaquin, Quinol, Solaquin Forte, Solution Q, Tecquinol, Tenox HQ, p-Benzenediol, p-Dihydroquinone, p-Dihydroxybenzene, p-Dioxybenzene, p-Hydroquinone, p-Hydroxyphenol, p-Phenylenediol, p-Quin, Calcium Dobesilate Monohydrate Impurity A, Etamsylate Impurity A, Calcium Dobesilate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
SMIL Oc1ccc(O)cc1
IUPAC navn Benzol-1,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 110.11
Mængde 250 mg
Formel vægt 110,0368 g/mol