Få mere at vide
Benzol-1,3-disulfonsyre dinatriumsalt, 94%
Artikelnummer. 11409847
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409847 25 g 25g
11419847 100 g 100g
11429847 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22811.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 831-59-4 | C6H4Na2O6S2 | 282,19 g/mol
Benzen-1,3-disulfonsyre dinatriumsalt anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzen-1,3-disulfonsyre dinatriumsalt anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (663 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 831-59-4
Molekylær formel C6H4Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 282.19
MDL nummer MFCD00007492
InChI nøgle XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium 1,3-benzenedisulfonate, disodium benzene-1,3-disulfonate, 1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt, benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt, disodium benzene-1,3-disulphonate, disodium m-benzenedisulfonate, sodium benzene-1,3-disulfonate, 1,3-benzenedisulfonic acid, sodium salt 1:2, m-benzenedisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 71577
IUPAC navn dinatrium;benzen-1,3-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt
Tæthed 1.124
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (663 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 282.2
Procent renhed 94%