Få mere at vide
Benzen-1,2-dicarboxylsyre (ftalsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 17911996
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17911996 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17911996 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1057.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Bensen-1,2-dicarboxylsyre (ftalsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic Acid
CAS 88-99-3
Analyt- eller komponentnavne Phthalic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H6 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, Phthalic acid (8CI), M 2, NSC 5348, Sunftal 20, o-Benzenedicarboxylic acid, o-Carboxybenzoic acid, o-Dicarboxybenzene, Benzene-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid
InChI formel InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1ccccc1C(=O)O
IUPAC navn Ftalsyre
Molekylvægt (g/mol) 166.13084
Mængde 100 mg
Formel vægt 166,0266 g/mol