Få mere at vide
Benzen-1,2-diamin, Mikromol™
Beskrivelse
Benzen-1,2-diamin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Phenylenediamine |
| CAS | 95-54-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2-Phenylenediamine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H8 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tiabendazole Imp. A (EP), o-Phenylenediamine (8CI), 1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, 2-Aminoaniline, C.I. 76010, C.I. Oxidation Base 16, IK 3, IK 3 (amine), NSC 5354, OPDA, Orthamine, o-Aminoaniline, o-Aminophenylamine, o-Benzenediamine, o-Diaminobenzene, Tiabendazole Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1N |
| IUPAC navn | Benzen-1,2-diamin |
| Vis mere |