Få mere at vide
Benzene-1,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzene-1,2-D2 |
| CAS | 19467-24-4 |
| Molekylær formel | C6 D2 H4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,2-d2 (9 CI, ACI), Benzene-o-d2 (7 CI, 8 CI), 1,2-Dideuteriobenzene, o-Dideuteriobenzene, Benzene-1,2-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6 H/i1D,2 D |
| SMIL | [2 H]c1ccccc1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2-dideuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.1242 |
| Formel vægt | 80.0595 g/mol |
| Vis mere |