Få mere at vide
Benzen-1,2,3-triol (Pyrogallol), Mikromol™
Beskrivelse
Benzen-1,2,3-triol (Pyrogallol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrogallol |
| CAS | 87-66-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyrogallol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H6 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,2,3-Benzenetriol, Pyrogallol (8CI), 1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, 2,6-Dihydroxyphenol, Antioxidant PY, Benzene-1,2,3-triol, C.I. 76515, C.I. Oxidation Base 32, Fouramine Brown AP, Fourrine 85, Fourrine PG, Gallol, NSC 5035, Pyrogallic acid, Pyrogallol acid, Phloroglucinol Anhydrous Imp. A (EP), Phloroglucinol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H |
| SMIL | Oc1cccc(O)c1O |
| IUPAC navn | Benzen-1,2,3-triol |
| Vis mere |