missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzene,1,1'-sulfonylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)-] (>85%), TRC

Artikelnummer. 30344344
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344344 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344344 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB290020250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzene,1,1'-sulfonylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)-]
CAS 42757-55-1
Molekylær formel C18H14Br8O4S
Mængde 250 mg
Synonym Benzene, 1,1'-sulfonylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)- (9CI, ACI), 1,1'-Sulfonylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] (ACI), 1,3-Dibromo-5-[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]sulfonyl-2-(2,3-dibromopropoxy)benzene, 4,4'-Bis(2,3-dibromopropoxy)-3,3',5,5'-tetrabromodiphenyl sulfone, Bis [3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy) phenyl] sulfone, Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl] sulfone, DXFR 920, FCP 65CN, Fire Cut P 65CN, Flame Cut 161R, Nonnen 52, Nonnen PR 2, Nonnen PR 2H, PR 2, Tetrabromobisphenol S bis(2,3-dibromopropyl ether), XZ 6600
InChI formel InChI=1S/C18H14Br8O4S/c19-5-9(21)7-29-17-13(23)1-11(2-14(17)24)31(27,28)12-3-15(25)18(16(26)4-12)30-8-10(22)6-20/h1-4,9-10H,5-8H2
SMIL BrCC(Br)COc1c(Br)cc(cc1Br)S(=O)(=O)c2cc(Br)c(OCC(Br)CBr)c(Br)c2
IUPAC navn 1,3-dibromo-5-[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]sulfonyl-2-(2,3-dibromopropoxy)benzene
Molekylvægt (g/mol) 965.6
Formel vægt 957.408
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.