missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzene,1,1'-sulfonylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)-] (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzene,1,1'-sulfonylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)-] |
| CAS | 42757-55-1 |
| Molekylær formel | C18H14Br8O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzene, 1,1'-sulfonylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)- (9CI, ACI), 1,1'-Sulfonylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] (ACI), 1,3-Dibromo-5-[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]sulfonyl-2-(2,3-dibromopropoxy)benzene, 4,4'-Bis(2,3-dibromopropoxy)-3,3',5,5'-tetrabromodiphenyl sulfone, Bis [3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy) phenyl] sulfone, Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl] sulfone, DXFR 920, FCP 65CN, Fire Cut P 65CN, Flame Cut 161R, Nonnen 52, Nonnen PR 2, Nonnen PR 2H, PR 2, Tetrabromobisphenol S bis(2,3-dibromopropyl ether), XZ 6600 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14Br8O4S/c19-5-9(21)7-29-17-13(23)1-11(2-14(17)24)31(27,28)12-3-15(25)18(16(26)4-12)30-8-10(22)6-20/h1-4,9-10H,5-8H2 |
| SMIL | BrCC(Br)COc1c(Br)cc(cc1Br)S(=O)(=O)c2cc(Br)c(OCC(Br)CBr)c(Br)c2 |
| IUPAC navn | 1,3-dibromo-5-[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]sulfonyl-2-(2,3-dibromopropoxy)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 965.6 |
| Formel vægt | 957.408 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?