Få mere at vide
Benzbromaron 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Benzbromarone |
| CAS | 3562-84-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzbromarone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H12 Br2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzbromarone, (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)methanone; |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3 |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3 |
| Show More |