missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzathine Ampicillin, TRC

Artikelnummer. 30343055
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343055 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB35662050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzathine Ampicillin
CAS 33276-75-4
Molekylær formel C16H20N2 . 2(C16H19N3O4S)
Mængde 50 mg
Synonym N,N'-Dibenzylethylenediamine Ampicillin Disalt, Ampicillin Benzathine
InChI formel InChI=1S/2C16H19N3O4S.C16H20N2/c2*1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);1-10,17-18H,11-14H2/t2*9-,10-,11+,14-;/m11./s1
SMIL CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O.CC4(C)S[C@@H]5[C@H](NC(=O)[C@H](N)c6ccccc6)C(=O)N5[C@H]4C(=O)O.C(CNCc7ccccc7)NCc8ccccc8
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;N,N'-dibenzylethane-1,2-diamine
Molekylvægt (g/mol) 939.2
Formel vægt 938.3819
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.